Learn More
IBA Lifesciences Gravity flow Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity column
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences ProdottiDescrizione
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | 20 mg/mL resin |
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
| Descrizione | 4% agarose, crosslinked |
| Dimensione particelle | 50 to 150 μm |
| Forma | Resin Slurry |
| Quantità | 1 mL |
| Protein Form | Tetrameric protein |
| Bersaglio | Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin |
| Tipo | Gravity Flow Column |
| Tipo di prodotto finale | Affinity chromatography equipment |
| Vedi altri risultati |