Learn More
Wheaton™ Tappi a pressione in gomma butilica grigia
Codice prodotto. 11732068 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11732068 20 mm pezzi 1000
11742068 13mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11732068 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 700006G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    56.87€ / pezzi 1000
    Risparmia 15.63€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides for extremely high chemical purity and low gas permeability. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers are manufactured from an ultra pure bromobutyl formulation.
  • Autoclavable
  • Low level of extractables
  • Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber extractables can cause problems
Specifica
Descrizione Liscio
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per collo da 20 mm, per uso farmaceutico
Quantità Confezione da 1000
Colore Grigio
Materiale Gomma butilica
Product Type Tappo