Learn More
Thermo Scientific™ Gray Butyl Stoppers
Codice prodotto. 15358306 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15358306 Gray pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15358306 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C402030GB
In stock
Save time and reduce risk of contamination. These Thermo Scientific™ Gray Butyl Stoppers offer matched quantities of 20mm headspace vials.
  • Economical septum
  • For use with lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Butyl
Spessore (sistema metrico) 4 mm