Learn More
Kik-Step Step Stool, Steel with Nonskid Tread
Codice prodotto. 11786128 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
14 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11786128 14 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11786128 Fornitore Kik-Step N. del fornitore 0925200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    167.28€ / pezzi 1
    Risparmia 34.72€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Steel Step Stool with Nonskid Tread to reach what you need safely.
  • Kik-Step™ step stools support up to 500 lb. (226.8 kg).
  • Three casters let you move the stool.
  • When you step onto the stool, the casters retract, and the base grabs the floor securely.
  • Safety treads of platforms provide sure footing.
Specifica
Colore Gray
Diametro (sistema imperiale) base 15.6 in.
Diametro (sistema metrico) base 397 mm
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema metrico) 356 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Quantità 1 Ea.
Capacità di carico (sistema imperiale) 500 lb.
Capacità di carico (sistema metrico) 226.8 kg
Materiale Stainless Steel
Product Type Step Stool