Learn More
Abnova™ GRB2 (Human) Recombinant Protein
Descrizione
- Sequence: MEAIAKYDFKATADDELSFKRGDILKVLNEECDQNWYKAELNGKDGFIPKNYIEMKPHPWFFGKIPRAKAEEMLSKQRHDGAFLIRESESAPGDFSLSVKFGNDVQHFKVLRDGAGKYFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRGDFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNV
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH00631 |
| ID gene (immissione) | 2885 |
| Nome | growth factor receptor-bound protein 2 |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | ASH, EGFRBP-GRB2, Grb3-3, MST084, MSTP084 |
| Simbolo del gene | GRB2 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |