Learn More
GRCC10 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610772 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610772 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610772 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297383APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GRCC10 Polyclonal specifically detects GRCC10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GRCC10
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene C10, C10GRCC10, chromosome 12 open reading frame 57, GRCC10, likely ortholog of mouse gene rich cluster, C10, protein C10
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GRCC10 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 113246
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus