Learn More
Eppendorf™ Grease for pipettes
Codice prodotto. 15903202 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Pipette Grease
Dimensione della confezione:
8g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15903202 Pipette Grease 8g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15903202 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0013022153
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
Aggiungi al carrello
Ensures smooth piston operation and protects the pipette from wear, maintaining accuracy and extending the device's lifespan
  • Special grease to relubricate the piston or cylinder in pipette lower parts\n
  • To be used after cleaning or decontaminating the pipette Grease ensures smooth piston operation and protects the pipette from wear, maintaining accuracy, and extending the device's lifespan
  • Materail : Silicone with quantity 1 Pk.
  • To be used after cleaning/decontaminating the pipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Silicone
Tipo Pipette Grease
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf Pipettes
Quantità 1 Pk.