Descrizione
- Designed to transfer heat away from heat-generating components.
- Silicone-free heat sink compound increases thermal conductivity in thermo wells for faster response time in comparison to air.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Increases thermal conductivity. |
| Materiale | Grease |
| Peso (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 113.4 g |
| Product Type | Thermal Transfer Compound |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Wells |