Learn More
Keystone Cleanroom Products Green Cellulose Sterilization Wrap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30089988 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3.8 cm
5.1 cm
7.6 cm
10.2 cm
15.2 cm
17.8 cm
20.3 cm
22.9 cm
30.5 cm
38.1 cm
45.7 cm
50.8 cm
61 cm
76.2 cm
91.4 cm
101.6 cm
114.3 cm
121.9 cm
137.2 cm
152.4 cm
182.9 cm
203.2 cm
Larghezza (sistema metrico):
3.8 cm
5.1 cm
7.6 cm
10.2 cm
15.2 cm
17.8 cm
20.3 cm
22.9 cm
30.5 cm
38.1 cm
45.7 cm
50.8 cm
61 cm
76.2 cm
91.4 cm
101.6 cm
114.3 cm
121.9 cm
137.2 cm
152.4 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 3000
pezzi 50
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
30089988 3.8 cm 3.8 cm pezzi 3000
30089991 5.1 cm 5.1 cm pezzi 3000
30089993 7.6 cm 7.6 cm pezzi 3000
30089985 10.2 cm 10.2 cm pezzi 3000
30089998 15.2 cm 15.2 cm pezzi 3000
30089984 17.8 cm 17.8 cm pezzi 3000
30089994 20.3 cm 20.3 cm pezzi 1000
30089995 22.9 cm 22.9 cm pezzi 1000
30090008 30.5 cm 30.5 cm pezzi 1000
30089986 38.1 cm 38.1 cm pezzi 1000
30090003 45.7 cm 45.7 cm pezzi 1000
30089989 50.8 cm 50.8 cm pezzi 1000
30090004 61 cm 61 cm pezzi 250
30090000 76.2 cm 76.2 cm pezzi 250
30090005 91.4 cm 91.4 cm pezzi 250
30089996 101.6 cm 101.6 cm pezzi 250
30090006 114.3 cm 114.3 cm pezzi 250
30090002 121.9 cm 114.3 cm pezzi 250
30089997 121.9 cm 121.9 cm pezzi 250
30089990 137.2 cm 137.2 cm pezzi 100
30090001 182.9 cm 137.2 cm pezzi 100
30089992 152.4 cm 152.4 cm pezzi 100
30089987 203.2 cm 152.4 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 30089988 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore GHDSHEET01.5X01.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these blue GHD wrappers provide an effective microbial barrier from external sources of contamination.
  • Designed for steam sterilization; but also compatible with ETO or gamma irradiation
  • Treated to impart water and alcohol repellency
  • Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
  • Sufficient microbial barrier
  • Superior bacterial barrier properties compared to linen
  • Sterilization tapes adhere firmly and remove easily
  • Ideal choice for light trays, small basins and towels
  • Resists tearing and punctures
  • Does not contain any natural latex rubber
  • Processed and packaged in ISO certified cleanrooms
Specifica
Peso base 57 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura None
Colore Green
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam, Gamma, or EtO Sterilization
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 3000/Cs.
Temperature Range (Metric) 121°C to 135°C
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Product Type Sterilization Wrap (Heavy-duty)
Lunghezza (sistema metrico) 3.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 3.8 cm