Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Codice prodotto. 15805025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
2 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15805025 1/Pk. Pezzo
17879578 2 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15805025 Fornitore Prestige Medical N. del fornitore 219500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.95€
    59.61€ / pezzi 1
    Risparmia 9.34€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Green Gasket for 121°C & 126°C models.
  • Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Specifica
Product Type Green Gasket
Quantità 1/Pk.