Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Codice prodotto. 17857321
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17857321 7 12 paia
17867321 8 12 paia
17877321 9 12 paia
17887321 10 12 paia
17897321 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17857321 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 73107S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.25€
    28.35€ / 12 paia
    Risparmia 6.90€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Chemical-resistant gloves, like the SHOWA 731, are ideal for working with harmful substances such as acids and solvents.
  • Increased dexterity
  • Biodegradable
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Acid-resistant
  • Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitrile
  • Unsupported
  • Flocked
  • Created with premium-grade compounds
  • Strong chemical resistance
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Chlorinated No
Colore Green
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sì
Materiale Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.39 mm
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Straight
Rivestimento interno Lined