Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio ad alcol verde per immersione parziale
Codice prodotto. 12444080
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
Peso (sistema metrico):
15.8 g
24.2 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
12444080 200 mm 15.8 g Pezzo
12379349 300 mm 24.2 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12444080 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 46/323/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.25€
    2.02€ / pezzi 1
    Risparmia 0.23€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Misurazioni precise e facili da leggere. Il termometro ad alcol verde per immersione parziale Brannan™ Initial™ è progettato con dispositivo antirotazione per prevenire le rotture. Include bulbo integrato con puntale di agitazione rinforzato.
Provides vibrant, easy to read measurements. Brannan™ Initial™ Green Spirit-filled Partial Immersion Thermometer is designed with moulded non-roll glass device to helps prevent breakage. Includes integral bulb with reinforced stirring tip.
  • Green Kerosene spirit filling is miscible in water
  • Green fluid provides vibrant, easy to read measurements
  • Moulded non-roll glass device helps to prevent breakage
  • Integral bulb with reinforced stirring tip
  • Recyclable
  • Ideal for educational use
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Parziale
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Green Spirit
Peso (sistema metrico) 15.8 g
Product Type Termometro da laboratorio
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da –10 a 110 °C
Accuracy ±1.5 °C
Suddivisione 1.0 °C
Immersion Length 76 mm