Learn More
Greiner Bio-One Provette per raccolta ematica capillare MiniCollect™
Codice prodotto. 13466778
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
0.8 ml
1 mL
Additivo:
K2 EDTA
K3 EDTA
Separatore di siero
Serum
Colore chiusura:
Gold
Lavanda
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Additivo Colore chiusura Dimensione della confezione
13466778 1 mL Serum Red pezzi 100
12671501 0.8 ml Separatore di siero Gold pezzi 100
13244999 0.5 ml K2 EDTA Lavanda pezzi 100
12500127 1 mL K3 EDTA Lavanda pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13466778 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la raccolta, il trasporto e la processazione di sangue capillare. Le provette per raccolta ematica capillare Greiner BioOne™ MiniCollect™ sono raccomandate in particolare per soggetti con vene fragili, bambini, pazienti geriatrici e nei casi in cui sono necessari campioni ematici di volume ridotto.
Collect, transport and process capillary blood. Greiner Bio-One MiniCollect™ Capillary Blood Collection System Tubes are especially recommended in patients with fragile veins, young children, geriatric patients and in situations where only a small blood sample is required.
  • Tubes feature closure that acts as a valve, allowing appropriate capillary or funnel to be inserted without removing the cap
  • Fit into a 13 × 75mm carrier tube to facilitate bar code labeling, centrifugation, and storage
  • Tubes with gel contain an inert barrier on the bottom that moves upward to form a stable barrier between the clot/cells and serum/plasma during centrifugation and transport
  • All tubes require MiniCollect funnel or capillary collection device (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MiniCollect Capillary Blood Collection Tube
Additivo Serum
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Red
Da utilizzare con (applicazione) Small volume blood collection