Learn More
Greiner Bio-One Winged Safety Blood Collection Set Plus Holder
Codice prodotto. 15166156
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
21 G
Lunghezza (sistema metrico) tubo:
19 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) tubo
15166156 21 G 19 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15166156 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450085
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Pre-attached set with holder is a practical, ready-to-use solution that saves time.
  • Sets specially developed for blood collection from patients with difficult vein conditions
  • Provides the necessary protection from the risk of needlestick injury
  • No threading is necessary
  • Sterile blister pack
  • Needle length: 0.75 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Blood Collection Set with Holder
Calibro dell'ago 21 G
Include Safety Needle, Tubing, Pre-Attached Tube Holder
Lunghezza (sistema imperiale) ago 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 19 cm