Learn More
Greiner Bio-One HOLDEX™ Tube Holder with Luer
Codice prodotto. 12552776
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
12552776 Sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12552776 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 450263
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Sterile, single-use disposable tube holder with Luer adapter for use in routine specimen withdrawal
  • Off-center plastic cannula at the top of the holder
  • Stainless-steel needle on the underside of the holder
  • Polypropylene holder and adapter
Compliance
Compliant with OSHA guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, OSHA
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For use in routine specimen withdrawal from specimen collection bags or bottles through needleless cannula ports
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuette™ Blood collection needles and Blood collection sets
Include Luer adapter
Requisiti di stoccaggio 4°C to 25°C
Materiale Polypropylene
Product Type Tube Holder