Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Serum Tubes
Descrizione
- Inner wall lining: microscopic silica particles
- Cap color: red
- With Z Serum Sep Clot Activator
Specifica
Specifica
| Additivo | CAT Serum Sep Clot Activator |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Colore chiusura | Red |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |