Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Mixing attachment for MB 800 Laboratory Mixer
Codice prodotto. 11999058 Sfoglia Tutto Kinematica Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11999058 4000 mL Pezzo
11989058 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11999058 Fornitore Kinematica™ N. del fornitore 36050055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1273.08€
    1184.00€ / pezzi 1
    Risparmia 89.08€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Mixing attachment for MB 800 consists of stainless steel, gasket and blade head as well as lid with opening for material addition.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4000 mL
Materiale della lama Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) MB 800