Learn More
SPEX Certiprep™ Stainless Steel Grinding Vial Set
Codice prodotto. 12584316 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 0.5 g
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12584316 0.1 to 0.5 g 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12584316 Fornitore SPEX Certiprep™ N. del fornitore 6781S
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Used to grind hard samples like bone and circuit boards
  • For use when contact with plastic is not recommended.
  • Set includes stainless steel impactor, stainless steel center cylinder, two end plugs, and a pack of 10 O-rings.
  • Sample grinding capacity of 0.1 gram - 5.0 gram.
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezer Mills
Materiale Stainless Steel
Volume (sistema metrico) 0.1 to 0.5 g