Learn More
Griseofulvin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327371
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327371 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327371 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV14056500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Griseofulvine
CAS 126-07-8
Nomi componenti o analita Griseofulvine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C17 H17 Cl O6
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Griseofulvin
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC Name (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 352.77
Quantità 5 mL
Peso formulazione 352.0714 g/mol