Learn More
Griseofulvin, LoGiCal
Codice prodotto. 30458287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458287 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458287 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0582.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Griseofulvine
CAS 126-07-8
Nomi componenti o analita Griseofulvine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 Cl O6
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Griseofulvin
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC Name (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 352.77
Quantità 10 mg
Peso formulazione 352.0714 g/mol