Learn More
Griseofulvin, MedChemExpress
Descrizione
Griseofulvin(Gris-PEG
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Griseofulvin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 126-07-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H17ClO6 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (94.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)OC3=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C13 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only