Learn More
Griseofulvin, Mikromol™
Codice prodotto. 18013470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18013470 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18013470 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0582.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Griseofulvin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Griseofulvine
CAS 126-07-8
Nomi componenti o analita Griseofulvine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 Cl O6
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Griseofulvin
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O
IUPAC Name (2S,5'R)-7-chloro-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-ene]-1',3-dione
Molecular Weight (g/mol) 352.77
Quantità 500 mg
Peso formulazione 352.0714 g/mol