Learn More
GRO2 Antibody (MM0214-11B27), DyLight 755, R&D Systems™
Codice prodotto. 18048129 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18048129 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18048129 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP212227IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GRO2 Monoclonal specifically detects GRO2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GRO2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone MM0214-11B27
Coniugato DyLight 755
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, GRO2 oncogene, GRO2MIP2, GROb, gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP-2a, MIP2AC-X-C motif chemokine 2, SCYB2MIP2-alpha
Simboli geni CXCL2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant GRO2
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2920
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus