Learn More
Karl Hecht™ Ground Edge Microscope Slides with Frosted End
Codice prodotto. 15904030
Cambia vista
Click to view available options
Frosted:
Both Ends
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Frosted Dimensione della confezione
15904030 Both Ends pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15904030 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42407010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.74€
    5.88€ / pezzi 50
    Risparmia 7.86€
    57% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Selected glass quality microscope slides which have been pre-cleaned and are ready for use.
  • Available with one or two frosted ends
  • Half-white
  • CE marked
  • Non-corrosive
  • Ground edges 90°
  • Standard thickness of approx. 1mm
  • Size approx. 76 x 26mm
  • 50/box, 5000/carton
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per custodia 5000/Carton
N. per confezione 50/Box
Edges 90°, Ground
Frosted Both Ends
Materiale Glass
Precleaned Yes
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Colore Transparent
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) Microscopy, staining
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm