Learn More
Fisherbrand™ Vetrini da microscopio in vetro smerigliato sui due lati con bordi molati
Codice prodotto. 11572203 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
Da 0,8 a 1 mm
Da 1 a 1.2 mm
Da 1.2 a 1.5 mm
Frosted:
No
Not Frosted
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Frosted Dimensione della confezione
11572203 Da 1 a 1.2 mm Sì pezzi 50
11562203 Da 0,8 a 1 mm Sì pezzi 50
12373118 Da 0,8 a 1 mm No pezzi 50
12383118 Da 1 a 1.2 mm Not Frosted pezzi 50
12393118 Da 1.2 a 1.5 mm Not Frosted pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11572203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.55€
    3.99€ / pezzi 50
    Risparmia 1.56€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Copertura in cellofan per un'igiene maggiore. Vetrini per microscopio Fisherbrand™ con bordi smerigliati, disponibili lisci o con doppia smerigliatura. Vetrini in vetro lavati e smerigliati con bordo smerigliato a 90°.
Vetrini in vetro lucidati e puliti con bordo smerigliato a 90°
  • Avvolti in cellofan per una maggiore igiene
  • Vetro da 76 mm x 26 mm
  • Disponibili lisci o con doppia smerigliatura
  • Smerigliati su tutti e quattro i bordi
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Molato a 90°
Frosted Sì
Materiale Vetro smerigliato sui due lati
Precleaned Yes
Spessore (sistema metrico) Da 1 a 1.2 mm
Tipo Microscope Slide
Colore Clear
Quantità Confezione da 50