Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH per terreno
Codice prodotto. 11786348 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
da 0 a 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
11786348 da 0 a 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11786348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    85.62€ / pezzi 1
    Risparmia 35.38€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
This pH electrode or maintenance-free gel with an unbreakable epoxy body is an ideal solution for the measurement of aqueous solutions in the field.
    • pH electrode with S7 head
    • pH electrode or maintenance-free gel with an unbreakable epoxy body
    • For measurement of aqueous solutions in the field
Specifica
Tipi di connettore S7
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo pH di campo
Da utilizzare con (applicazione) Per soluzione acquosa di misurazione sul campo
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Intervallo di pH da 0 a 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C