Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Group G Separate Reagent
Codice prodotto. 17393201 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17393201 2.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17393201 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore M47GCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Microgen Bioproducts Group G separate reagent
  • Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Specifications
Certificazione/Conformità ISO13485 ISO9001
Content And Storage 2°C to 8°C
Marchio CE Yes
Clia Complexity Non-waived
Analiti rilevabili Streptococci (Group G) Antibodies
Formato 1 Bottle (2.5 mL)
Tipo di campione Bacterial Colonies
Sensibilità 0.92
Tipo Agglutination Slide Test
Da utilizzare con (applicazione) Detection and Identification of The Extracted Antigens
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bacteriological Loops, Glass or Plastic Test Tubes, Pipette, Water Bath Set at 37°C, Sample Droppers or Pasteur Pipettes, Laboratory Timer
Include 2.5 mL
Materiale Polyethylene Dropper Bottle
N. di reazioni 1/Test
Organism Group Monera
Tipo di imballaggio Bottle in polygrip bag
Quantità 2.5 mL
Tipo di reagente M47G Reagent F 2.5 mL contains rabbit Strep Group G antibody-sensitised latex particles
Specie Streptococci
Specificità 1
Target Organism Class Bacteria
Durata del test 10 to 15 minutes