missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Growth Hormone Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18611811 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611811 5 Plates pezzi 5
18257626 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18611811 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP2794205Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 2.81 pg/mL
Assay Sensitivity 2.81-180 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Linea di prodotti Novus
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N
ID gene (immissione) 2688
Simbolo del gene GH1
Specie ospite Mouse
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 24 ng of recombinant Human Growth Hormone.
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of mouse anti-Human Growth Hormone monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human Growth Hormone monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Quantità 5 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio Growth Hormone
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 180 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.