Learn More
GRP94 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1H10B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Specifica
Antigene GRP94
Clone 1H10B7
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16896965
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60012-1-IG-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16886965
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60012-1-IG-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This antibody was generated against the N-terminal region of full-length HSP90b1.
GRP94 is a 803 amino acid protein belonging to the heat shock protein 90 family. It acts as a molecular chaperone that functions in the processing and transport of secreted proteins. GRP94 and its N-terminal fragment stimulates CTL expansion and maturation of human monocyte-derived dendritic cells (MDDC). It plays a central role in innate as well as acquired immunity, maturation and chemotaxis of dendritic cells, Ab production, cross-priming, as a potential marker in breast cancer and is a peptide acceptor in endoplasmic reticulum and an accessory to peptide loading of MHC class I molecules. Expression of GRP94 suppressed A23187-induced apoptosis and stabilized calcium homeostasis. GRP94 is expressed in melanoma or liver metastases of colon carcinoma cells, human gastric carcinoma BGC-823 cells.
Specifica
Specifica
GRP94
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ECGP, GP96, GRP 94, GRP94, HSP90B1, TRA1, Tumor rejection antigen 1
Hsp90b1
IgM
Caprylic Acid Precipitation
Antibody
1H10B7
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Rat, Mouse, Human
P08113, P14625, Q66HD0
22027, 362862, 7184
GRP94 Fusion Protein Ag1439
Primary
-20°C
HSP90B1