Learn More
- Home
- Products
- Personal Protective Equipment
- Gloves
- Dry Box Gloves
- AL Glove Systems GSC Sterile Isolator Box Gloves
AL Glove Systems GSC Sterile Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 31940398
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9.5
11
Diametro polso (sistema metrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Spessore (sistema metrico):
0.4 mm
0.6 mm
Lunghezza (sistema metrico):
800 mm
920 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
38 product options available for selection
| Codice prodotto. | Size | Diametro polso (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940398 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940366 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940355 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940369 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940347 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940407 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940405 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940360 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940388 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940386 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940401 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940372 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940345 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940377 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940336 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940367 | 9.5 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940357 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940352 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940378 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940395 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940343 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940374 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940382 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940413 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940389 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940356 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940393 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940329 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940337 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940408 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940332 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940346 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940402 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940417 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940335 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940375 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940365 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940334 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
31940398
Fornitore
AL Glove Systems
N. del fornitore
1330049111S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 19-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- GSC Glovebox gloves are made of Chlorosulfonated Polyethylene or CSM and are well suited for working with oxidizing products, concentrated nitric acid or hydrochloric acid, ammonia.
- Provides protection when handling acids, alkalis and alcohols.
- Temperature resistant up to 120 degrees
- UV-stable and good resistance, e.g. in inert gas welding boxes or UV-intensive lighting situations VHP-resistant
- Suitable for insulators disinfected with vaporized hydrogen peroxide PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- A methanol protection level 4
- K Sodium hydroxide 40% protection level 6
- L Sulphuric acid 96% protection level 6
- P Hydrogen peroxide 30% protection level 6
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE Category III Directive 2016 or 425 EC Type |
| Chlorinated | No |
| Cleanroom Class | Class 10,000 (ISO 7) |
| Colore | Natural White |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | CSM |
| Product Type | Dry Box, Isolator Gloves |
| Size | 11 |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 248°F |
| Temperature (Metric) Max | 120°C |
| Spessore (sistema imperiale) | 16 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aseptic and Sterile Processes, Such as Pharmaceutical Manufacturing, Compounding and Filling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dry Box, Isolator, RABS |
| Grip Design | Smooth |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo di imballaggio | Carton |
| Quantità | 10 Pk. |
| Temperature (English) Min | -4°F |
| Temperatura min. (sistema metrico) | -20°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 920 mm |
| Diametro polso (sistema imperiale) | 12 in. |
| Diametro polso (sistema metrico) | 300 mm |
| Show More Show Less |