Learn More
GSDMD Mouse anti-Human, Clone: 2E6C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | GSDMD |
---|---|
Clone | 2E6C7 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898215
|
Proteintech
66387-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888215
|
Proteintech
66387-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
FOXN3 is a member of the forkhead/winged helixtranscription factor family. Checkpoints are eukaryotic DNA damage-inducible cell cycle arrests at G1 and G2. Check point suppressor 1 suppresses multiple yeast checkpoint mutationsincluding mec1, rad9, rad53 and dun1 by activating aMEC1-independent checkpoint pathway. Alternative splicing isobserved at the locus, resulting in distinct isoforms.Specifica
GSDMD | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DF5L, DFNA5L, FKSG10, gasdermin D, GSDMD, GSDMDC1 | |
GSDMD | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2E6C7 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P57764 | |
79792 | |
GSDMD Fusion Protein Ag16827 | |
Primary | |
-20°C | |
GSDMD |