missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GSDMD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 13485327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13485327 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13485327 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA530823

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GSDMD (gasdermin-D) promotes pyroptosis in response to microbial infection and danger signals. It is produced by the cleavage of gasdermin-D by inflammatory caspases CASP1 or CASP4 in response to canonical, as well as, non-canonical (such as cytosolic LPS) inflammasome activators. After cleavage, GSDMD moves to the plasma membrane where it strongly binds to inner leaflet lipids including phosphatidylinositol 4-phosphate, phosphatidylinositol (4,5)-biphosphate, phosphatidylinositol (3,4,5)-biphosphate, phosphatidic acid, and phosphatidylserine. GSDMD also exhibits bactericidal activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GSDMD
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.31 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gene GSDMD
N. accesso geni P57764
Alias gene 1810036L03Rik; AW558049; DF5L; Dfna5l; FKSG10; gasdermin D; gasdermin domain containing 1; gasdermin domain-containing protein 1; Gasdermin-D; Gasdermin-D, C-terminal; Gasdermin-D, N-terminal; GSDMD; GSDMDC1; GSDMD-CT; GSDMD-NT; M2-4
Simboli geni GSDMD
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Gasdermin D. The exact sequence is proprietary.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79792
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.