Learn More
- Home
- Products
- Personal Protective Equipment
- Gloves
- Dry Box Gloves
- AL Glove Systems GSE Sterile Isolator Box Gloves
AL Glove Systems GSE Sterile Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 31940416
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9.5
11
Diametro polso (sistema metrico):
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Spessore (sistema metrico):
0.4 mm
0.6 mm
Lunghezza (sistema metrico):
800 mm
920 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
37 product options available for selection
| Codice prodotto. | Size | Diametro polso (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 31940416 | 8 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940399 | 8 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940348 | 8 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940333 | 8 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940383 | 8 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940394 | 8 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940364 | 9.5 | 160 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940387 | 9.5 | 160 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940396 | 9.5 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940359 | 9.5 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940362 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940409 | 9.5 | 200 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940339 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940384 | 9.5 | 200 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940341 | 9.5 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940349 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940376 | 9.5 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940381 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940397 | 9.5 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940390 | 9.5 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940415 | 9.5 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940410 | 11 | 180 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940358 | 11 | 180 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940354 | 11 | 200 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940414 | 11 | 200 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940403 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940406 | 11 | 225 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940350 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940370 | 11 | 225 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940379 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940363 | 11 | 250 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940331 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940392 | 11 | 250 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940361 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940400 | 11 | 300 mm | 0.4 mm | 920 mm | pezzi 10 |
| 31940330 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 800 mm | pezzi 10 |
| 31940368 | 11 | 300 mm | 0.6 mm | 920 mm | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
31940416
Supplier
AL Glove Systems
Supplier No.
1118068081S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 05-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
GSE Gloves are manufactured from Ethylene Propylene Diene Rubber, offering excellent resistance to alcohols, acids, and alkalis. It also shows good resistance to aging and weathering. Due to its temperature resistance up to 130°C, it is also suitable for steam sterilization.
- Resistant to the commonly used chemicals for disinfection in production plants UV and ozone resistant.
- The gloves can withstand intense lighting situations and can be used with grounded port systems
- Fully electrically conductive
- This prevents for example powder adhesions due to static charging PERMEATION EN ISO 374-1:2016 or A1:2018, P Hydrogen peroxide 30% protection level 6
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | FDA, Food and Drug Administration Vol. 21, Cap.177.2600 |
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE Category III Directive 2016 or 425 EC Type |
| Chlorinated | No |
| Cleanroom Class | Class 10,000 (ISO 7) |
| Colore | Black |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | EPDM |
| Product Type | Dry Box, Isolator Gloves |
| Size | 8 |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 266°F |
| Temperature (Metric) Max | 130°C |
| Spessore (sistema imperiale) | 24 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aseptic and Sterile Processes, Such as Pharmaceutical Manufacturing, Compounding and Filling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dry Box, Isolator, RABS |
| Grip Design | Smooth |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo di imballaggio | Carton |
| Quantità | 10 Pk. |
| Temperature (English) Min | -4°F |
| Temperatura min. (sistema metrico) | -20°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 32 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Diametro polso (sistema imperiale) | 7 in. |
| Diametro polso (sistema metrico) | 180 mm |
| Show More Show Less |