Learn More
R&D Systems™ GSK 0660
Codice prodotto. 18094182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094182 50 mg 50mg
18033972 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18094182 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3433/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective PPARδ antagonist
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1014691-61-2
Formula molecolare C19H18N2O5S2
Specifica
Materiale o nome chimico GSK 0660
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 418.49
Purezza >99%
Peso molecolare 418.48