missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK 1016790A, TRC

Codice prodotto. 30240917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240917 5 mg 5mg
30240614 10 mg 10mg
30240784 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30240917 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG7974405MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 942206-85-1
Formula molecolare C28H32Cl2N4O6S2
Molecular Weight (g/mol) 655.61
Sinonimo N-[(1S)-1-[[4-[(2S)-2-[[(2,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-3-methylbutyl]benzo[b]thiophene-2-carboxamide, N-((S)-1-(4-((S)-2-(2,4-Dichlorophenylsulfonamido)-3-hydroxypropanoyl)piperazin-1-yl)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide
IUPAC Name N-[(2S)-1-[4-[2-[(2,4-dichlorophenyl)sulfonylamino]-3-hydroxypropanoyl]piperazin-1-yl]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-1-benzothiophene-2-carboxamide
SMILES O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N1CCN(C(C(NS(C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)(=O)=O)CO)=O)CC1)=O)C3=CC4=C(C=CC=C4)S3

Specifica

Materiale o nome chimico GSK 1016790A
InChI Formula InChI=1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)/t21-,22?/m0/s1
Quantità 5 mg
Peso formulazione 654.114
Shipping Condition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.