Learn More
GSK-1070916, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494077
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494077 50 mg 50mg
16481336 200 mg 200mg
16458178 10 mg 10mg
16420628 5 mg 5mg
16407936 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16494077 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY70044
MedChemExpress GSK-1070916 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of aurora B and aurora C with Kis of 0.38 and 1.5 nM, respectively, and is >250- fold selective over Aurora A.
GSK-1070916 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of aurora B and aurora C with Kis of 0.38 and 1.5 nM, respectively, and is >250- fold selective over Aurora A.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK-1070916
Forma fisica Solid
CAS 942918-07-2
Colore Orange
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H33N7O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo GSK-1070916A
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (32.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NN(C=C2C3=C4C(NC(C5=CC=CC(CN(C)C)=C5)=C4)=NC=C3)CC)C=C1)N(C)C
Molecular Weight (g/mol) 507.63
Peso formulazione 507.63
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Research purposes only