Learn More
R&D Systems™ GSK 264220A
Codice prodotto. 18024732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18024732 10 mg 10mg
18063942 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18024732 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3752/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 685506-42-7
Formula molecolare C17H21N3O4S
Specifica
Materiale o nome chimico GSK 264220A
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 363.43
Purezza >98%
Peso molecolare 363.432