Learn More
R&D Systems™ GSK 269962
Codice prodotto. 18076022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18076022 50 mg 50mg
18045732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18076022 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4009/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ROCK inhibitor
Potent Rho kinase (ROCK) inhibitor (IC50 values are 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively). Displays greater than 30-fold selectivity for ROCK against a panel of serine/threonine kinases. Induces vasorelaxation in preconstricted rat aorta (IC50 = 35 nM); lowers blood pressure in a rat model of hypertension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 850664-21-0
Formula molecolare C29H30N8O5
Specifica
Materiale o nome chimico GSK 269962
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 570.6
Purezza >99%
Peso molecolare 570.61