Learn More
R&D Systems™ GSK 319347A
Codice prodotto. 18741348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18741348 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18741348 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5672/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective IKKε inhibitor
GSK 319347A is a potent and selective IKKε inhibitor (pIC50 = 7.4). Exhibits >100-fold selectivity for IKKε over IKKα IKKβ, and a range of other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 862812-98-4
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio IkB Kinase
Formula molecolare C22H19N3O5S2
Peso formulazione 469.53g/mol
Product Type Inhibitor
For Research Use Only