Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477816
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16477816 100 mg 100mg
16448048 10 mg 10mg
16423967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16477816 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY33353
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK-4716
CAS 101574-65-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N2O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 282.34
Peso formulazione 282.34
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only