Learn More
Thermo Scientific™ GSK-5959, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GSK-5959 |
| CAS | 901245-65-6 |
| Sinonimo | N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-6-(1-piperidinyl)-1 H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxy-benzamide |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C22 H26 N4 O3 |
| Peso formulazione | 394.47 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |