Learn More
GSK-626616, TRC
Codice prodotto. 30240912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240912 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30240912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG7978535MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone
CAS 1025821-33-3
Formula molecolare C18H10Cl2N4OS
Quantità 5 mg
Sinonimo GSK 626616, GSK-626616
InChI Formula InChI=1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC2=NC(=O)\C(=C\c3ccc4nccnc4c3)\S2
IUPAC Name (5Z)-2-(2,6-dichloroanilino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylidene)-1,3-thiazol-4-one
Molecular Weight (g/mol) 401.27
Peso formulazione 399.9952