Learn More
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482797
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482797 50 mg 50mg
16466718 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482797 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15648D
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK-J1 lithium salt
Forma fisica Solid
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22LiN5O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 395.38
Peso formulazione 395.38
Grado Research
Research purposes only