Learn More
GSK0660, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475846 100 mg 100mg
16467847 5 mg 5mg
16445128 10 mg 10mg
16411367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475846 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12377
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK0660
CAS 1014691-61-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18N2O5S2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
SMILES O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
Molecular Weight (g/mol) 418.49
Peso formulazione 418.49
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only