Learn More
GSK1016790A, MedChemExpress
Description
GSK1016790A is a potent and selective transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel agonist. GSK1016790A can elicit Ca2+ influx and elevate intracellular Ca2+ in HEK cells.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | GSK1016790A |
| CAS | 942206-85-1 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H32Cl2N4O6S2 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 33 mg/mL (50.33 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)N[C@H](C(N3CCN(C([C@@H](NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=O)CO)=O)CC3)=O)CC(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 655.61 |
| Peso formulazione | 655.61 |
| Show More |
Research purposes only