missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK1059615, MedChemExpress

Codice prodotto. 16487677
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487677 5 mg 5mg
16464938 10 mg 10mg
16445716 100 mg 100mg
16431187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16487677 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12036

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.

GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico GSK1059615
Forma fisica Solid
CAS 958852-01-2
Colore Light Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H11N3O2S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (15.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(S/C1=C\C2=CC=C3N=CC=C(C3=C2)C4=CC=NC=C4)NC1=O
Molecular Weight (g/mol) 333.36
Peso formulazione 333.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.