Specifica
| Materiale o nome chimico | GSK2801 |
| CAS | 1619994-68-1 |
| Sinonimo | 1-(7-(2-Methylsulfonyl-phenyl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0 ]nona-2,4,6,8-tetraen-9-yl)-ethanone |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C20 H21 N O4 S |
| Peso formulazione | 371.45 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |