Learn More
GSK319347A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428737
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428737 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16428737 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14682
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
GSK319347A is a dual inhibitor of TBK1 and IKKε with IC50s of 93 nM and 469 nM, respectively. GSK319347A also inhibits IKK2 with an IC50 of 790 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK319347A
CAS 862812-98-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H19N3O5S2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 45 mg/mL (95.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)N(C3=CC(OCC4=CC=CC=C4S(=O)(C)=O)=C(C#N)S3)C=N2
Molecular Weight (g/mol) 469.53
Peso formulazione 469.53
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only