Learn More
GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490146 2 mg 2mg
16484978 10 mg -
16475746 100 mg 100mg
16451227 50 mg 50mg
16407717 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16490146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12082A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK369796 Dihydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 1010411-21-8
Colore Yellow
Quantità 2 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24Cl3N3O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 428.78
Peso formulazione 428.78
Percent Purity 98.32%
Grado Research
Research purposes only