Learn More
GSK376501A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486267
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486267 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16486267 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101746
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
GSK376501A is a selective peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) modulator for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK376501A
CAS 1010412-80-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H37NO6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (188.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1CC2=CC(OCCOC)=CC(OCCOC)=C2)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C4=C1C=CC=C4)O
Molecular Weight (g/mol) 531.64
Peso formulazione 531.64
Percent Purity 99.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only